Learn More
Diphénylborinate de2-aminoéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487947 5 g 5g
11497947 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16606.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.10€
    79.65€ / 5g
    Économisez 17.45€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 524-95-8 | C14H16BNO | 225.10 g/mol
2-Aminoethyl diphenylborinate is used for the densitometric determination of flavonoids and TRP activator. It is also used to manipulate intracellular release of calcium ions and in preparation of apoptotic inducers. It serves as a reactant for preparation of apoptotic inducers and in membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylborinate de 2-aminoéthyle est utilisé pour la détermination densitométrique des flavonoïdes et de l’activateur TRP. Il est également utilisé pour manipuler la libération intracellulaire d’ions calcium et pour la préparation d’inducteurs apoptotiques. Il sert de réactif pour la préparation d’inducteurs apoptotiques et d’inhibiteurs de SOCE perméables à la membrane (entrée de calcium stocké).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-95-8
Formule moléculaire C14H16BNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.10
Numéro MDL MFCD00014823
Clé InChI BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
CID PubChem 1598
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethyl diphenylborinate
Point de fusion 187°C to 190°C
Quantité 5 g
Beilstein 2942273
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Nom IUPAC diphénylborinate de 2-aminoéthyl
Poids de la formule 225.1
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethyl diphenylborinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminoethyl diphenylborinate