Learn More
Diphénylborinate de2-aminoéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Aminoethyl diphenylborinate is used for the densitometric determination of flavonoids and TRP activator. It is also used to manipulate intracellular release of calcium ions and in preparation of apoptotic inducers. It serves as a reactant for preparation of apoptotic inducers and in membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le diphénylborinate de 2-aminoéthyle est utilisé pour la détermination densitométrique des flavonoïdes et de l’activateur TRP. Il est également utilisé pour manipuler la libération intracellulaire d’ions calcium et pour la préparation d’inducteurs apoptotiques. Il sert de réactif pour la préparation d’inducteurs apoptotiques et d’inhibiteurs de SOCE perméables à la membrane (entrée de calcium stocké).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminoethyl diphenylborinate |
| Point de fusion | 187°C to 190°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2942273 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and methanol. |
| Nom IUPAC | 2-diphénylboranylloxyéthanamine |
| Poids de la formule | 225.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Aminoethyl diphenylborinate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: (2-Aminoethoxy)(diphenyl)borane