Learn More
2-Aminoéthyle diphénylborinate, TRC
Code produit 30011621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011621 100 mg 100mg
30010624 5 g 5g
30012118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA609115100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 524-95-8
Formule moléculaire C14H16BNO
Poids moléculaire (g/mol) 225.09
Synonyme Diphenylborinic Acid 2-Aminoethyl Ester, 2-Aminoethanol Diphenylborinate (Ester), (2-Aminoethyloxy)diphenylborane, 2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl Borate, 2-Aminoethoxydiphenylborane, 2-Aminoethyl Diphenylborinate, B-(2- Aminoethoxy)diphenylborane, NSC 17107, Naturstoffreagenz A
Nom IUPAC 2-diphénylboranyloxyénathinamine
SMILES NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethyl Diphenylborinate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Poids de la formule 225.1325