Learn More
Hydrogénosulfate de 2-aminoéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10375780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10375780 100 g Flacon en plastique 100g
10539790 500 g Flacon en plastique 500g
10493205 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10375780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103641000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 926-39-6 | C2H7NO4S | 141.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 926-39-6
Formule moléculaire C2H7NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 141.14
Numéro MDL MFCD00008179
Clé InChI WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanolamine o-sulfate, aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl sulfate, mono 2-aminoethyl sulfate, 2-aminoethyl hydrogen sulphate, sulfuric acid mono 2-aminoethyl ester, was-34, 2-aminoethylhydrogensulfate, unii-9c8f910hlk, ethanol, 2-amino-, hydrogen sulfate ester
CID PubChem 70223
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène 2-aminoéthyle
SMILES NCCOS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethyl hydrogen sulfate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 277°C to 280°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCH2CH2OSO3H
Quantité 100 g
Beilstein 04, 276
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insolube in ethanol
Poids de la formule 141.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine