Learn More
Chlorhydrate de méthacrylate de 2-aminoéthyle, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10680222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10680222 5 g Flacon en verre 5g
10522612 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10680222 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 357810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.60€
    58.65€ / 5g
    Économisez 5.95€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2420-94-2 | C6H11NO2·HCl | 165.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2420-94-2
Formule moléculaire C6H11NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Numéro MDL MFCD00078260
Clé InChI XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyl methacrylate hydrochloride, 2-aminoethylmethacrylate hydrochloride, 2-aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, polymers, 2-aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride 1:1, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride, aminoethylmethacrylate, acmc-209wgm, timtec-bb sbb003905
CID PubChem 75495
Nom IUPAC 2-aminoéthyl 2-méthylprop-2-énoate ; chlorhydrate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Note relative au nom 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 118.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Stabilisateur 500 to 1000ppm phenothiazine
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.