Learn More
Acide (2-aminoéthyl)phosphonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10549073 250 mg Flacon en verre 250mg
10722681 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10549073 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 291632500
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2041-14-7
Formule moléculaire C2H8NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 125.06
Numéro MDL MFCD00008182
Clé InChI QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
CID PubChem 339
ChEBI CHEBI:15573
Nom IUPAC Acide 2-aminoéthylphosphonique
SMILES NCCP(O)(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (2-Aminoethyl)phosphonic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 296.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Quantité 250 mg
Beilstein 04, 1792
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Poids de la formule 125.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.