Learn More
2-aminoéthyl sulfate, TRC
Code produit 30327512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327512 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60954550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethyl Sulfate
CAS 926-39-6
Formule moléculaire C2H7NO4S
Quantité 50 g
Synonyme 2-Aminoethanol Hydrogen Sulfate (Ester), 2-Aminoethyl Hydrogen Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfate, 2-Aminoethyl Sulfuric Acid, Ethanolamine O-Sulfate, Ethanolamine Sulfate, Mono(2-aminoethyl) Sulfate, NSC 204188, NSC 3532, WAS-34
SMILES NCCOS(=O)(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 141.15
Poids de la formule 141.0096