Learn More
Acide 2-aminoéthylphosphonique, TRC
Code produit 30322177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322177 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6158501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethylphosphonic Acid
CAS 2041-14-7
Formule moléculaire C2 H8 N O3 P
Quantité 1 g
Synonyme P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid
SMILES NCCP(=O)(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 125.06