Learn More
Acide 2-aminoéthylphosphonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminoethylphosphonic Acid |
| CAS | 2041-14-7 |
| Formule moléculaire | C2 H8 N O3 P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | P-(2-Aminoethyl)phosphonic Acid, (2-Aminoethyl)phosphonic Acid, 2-Aminoethanephosphonic Acid, Ciliatine, NSC 133837, Phosphonoethylamine, beta-Aminoethylphosphonic Acid |
| SMILES | NCCP(=O)(O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.06 |