Learn More
2-aminofluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479797 1 g 1g
11489797 5 g 5g
11499797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22769.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 153-78-6 | C13H11N | 181.238 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153-78-6
Formule moléculaire C13H11N
Poids moléculaire (g/mol) 181.238
Numéro MDL MFCD00001125
Clé InChI CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminofluorene, 2-fluorenamine, aminofluoren, 2-fluoreneamine, fluorene, 2-amino, fluoren-2-amine, 2-fluorenylamine, 2-fluroenylamine, fluoren-2-ylamine, aminofluoren german
CID PubChem 1539
Nom IUPAC 9H-fluorén-2-amine
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminofluorene
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 1 g
Beilstein 1945861
Poids de la formule 181.24
Pourcentage de pureté 98%