Learn More
2-aminoimidazole hémisulfate, plus de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487402 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10487402 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10304222 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10487402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368860025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-93-7
Formule moléculaire C6H12N6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 264.26
Numéro MDL MFCD00013162
Clé InChI KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
CID PubChem 2734684
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoimidazole hemisulfate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 270°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Nom IUPAC 1H-imidazol-2-amine ; Acide sulfurique
Poids de la formule 132.13
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoimidazole hemisulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.