Learn More
Sulfate de 2-Aminoimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381899
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381899 10 g 10g
11371899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25999.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-93-7
Formule moléculaire C6H12N6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 264.26
Numéro MDL MFCD00013162
Clé InChI KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
CID PubChem 2734684
Nom IUPAC 1H-imidazol-2-amine ; Acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoimidazole sulfate
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 4726750
Poids de la formule 132.13
Pourcentage de pureté 98%