Learn More
Sulfate de 2-aminoimidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminoimidazole Sulfate |
| CAS | 1450-93-7 |
| Formule moléculaire | 2 C3 H5 N3 . H2 O4 S |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | 1H-imidazol-2-amine ; Acide sulfurique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.26 |
| Poids de la formule | 264.0641 |