Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoindan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995231 1 g Flacon en verre 1g
11905241 5 g Flacon en verre 5g
11915241 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11995231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103860010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2338-18-3
Formule moléculaire C9H11ClN
Poids moléculaire (g/mol) 168.64
Numéro MDL MFCD00012549
Clé InChI DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
CID PubChem 122764
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloridyl
SMILES [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoindan hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 246.0°C to 247.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 12,1196
Poids de la formule 169.65
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoindan hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.