Learn More
2-Aminoindan Hydrochloride, TRC
Code produit 30135338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135338 10 mg 10mg
30004543 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135338 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61182510MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2338-18-3
Formule moléculaire C9 H11 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 169.65
Synonyme 2-Aminoindane Hydrochloride, 2-AI HCl
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloridyl
SMILES Cl.NC1Cc2ccccc2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-AI (hydrochloride)
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Poids de la formule 169.0658