Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoindane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456810 1 g 1g
11466810 5 g 5g
11476810 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456810 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14083.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2338-18-3
Formule moléculaire C9H11ClN
Poids moléculaire (g/mol) 168.64
Numéro MDL MFCD00012549
Clé InChI DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
CID PubChem 122764
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloridyl
SMILES [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoindane hydrochloride
Point de fusion 243°C to 248°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 3913700
Poids de la formule 169.66
Pourcentage de pureté 98%