Learn More
Chlorhydrate de méthyl ester de l'acide 2-aminoisobutanoïque, TRC
Code produit 30312227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312227 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA612240500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
Nom IUPAC 2-acide aminoisobutanoïque, chlorhydrate d’ester méthylique
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Poids de la formule 153.06