Learn More
Chlorhydrate de méthyl ester de l'acide 2-aminoisobutanoïque, TRC
Code produit 30316437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6122405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
Nom IUPAC 2-acide aminoisobutanoïque, chlorhydrate d’ester méthylique
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Poids de la formule 153.06