Learn More
Chlorhydrate de méthyl ester de l'acide 2-aminoisobutanoïque, TRC
Code produit 30312706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6122401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMILES CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
Nom IUPAC 2-acide aminoisobutanoïque, chlorhydrate d’ester méthylique
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Poids de la formule 153.06
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.