Learn More
Acide de 2-aminoisobutyrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10388740
Marque: Thermo Scientific Acros 225760250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-57-7
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00008049
Clé InChI FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
CID PubChem 6119
ChEBI CHEBI:27971
Nom IUPAC acide2-amino-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoisobutyric acid
Note relative au nom ≥98%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 335.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 04, 414
Merck Index 15, 442
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: difficultly soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline