Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique d’acide 2-aminoisobutyrique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495970 1 g 1g
11405980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26550.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl a-aminobutyrate est utilisé comme substrat spécifique du système de transport des acides aminés et dans des études sur les systèmes de transport des acides aminés.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15028-41-8
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.606
Numéro MDL MFCD00214247
Clé InChI NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
CID PubChem 13258034
Nom IUPAC 2-amino-2-méthylpropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 99%