Learn More
2-Aminométhyl-1-Boc-pipéridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410798 1 g 1g
15430798 250 mg 250mg
15420798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54507.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 370069-31-1 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Reactant for synthesis of: TRPV1 antagonists, CHK1 inhibitors, p38a MAP kinase inhibitors, Carbamoylphosphonates, Macrolactams via carbonylation/intramolecular amidation, Intramolecular transamidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la synthèse de : Antagonistes TRPV1, inhibiteurs CHK1, inhibiteurs de la kinase MAP P38A, carbamoylphosphonates, macrolactames via la carbonylation ou amidation intramoléculaire, transamidation intramoléculaire.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Réfrigéré (2-8°C). Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 370069-31-1
Formule moléculaire C11H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.309
Numéro MDL MFCD01317791
Clé InChI PTVRCUVHYMGECC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminomethyl-1-boc-piperidine, tert-butyl 2-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl piperidine, 1-boc-2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-n-boc-2-aminomethyl piperidine
CID PubChem 2756482
Nom IUPAC 2-(aminométhyl)pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Densité 1.012
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4745
Quantité 1 g
Numéro UN UN3082
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 95%