Learn More
Chlorhydrate de 2-1aminométhyl-H-imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15284368 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15284368 5 g 5g
15274368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15284368 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 454590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    238.65€ / 5g
    Économisez 26.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 22600-77-7 | C4H9Cl2N3 | 170.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22600-77-7
Formule moléculaire C4H9Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 170.04
Numéro MDL MFCD06738779
Clé InChI KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
CID PubChem 12417863
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Point de fusion 250.0°C to 251.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Nom IUPAC dihydrogène 1-(1H-imidazol-2-yl)méthanamine dichlorure
Poids de la formule 170.04
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.