Learn More
Hydrate de dichlorhydrate de 2-(aminométhyl)benzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11321917 5 g 5g
11331917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07440.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5993-91-9 | C8H11Cl2N3 | 220.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5993-91-9
Formule moléculaire C8H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 220.10
Numéro MDL MFCD00012677
Clé InChI HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethyl benzimidazole dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylbenzimidazole dihydrochloride, c-1h-benzoimidazol-2-yl-methylamine dihydrochloride, benzimidazol-2-ylmethylamine, chloride, chloride, 1-1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine 2hcl
CID PubChem 2723957
Nom IUPAC 1H-benzimidazol-2-ylméthanamine;dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.NCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Point de fusion ∽264°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3698942
Poids de la formule 220.10 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%