Learn More
Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442938 2500 g 2500g
11432938 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18644.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-16-3
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.246
Numéro MDL MFCD00003988
Clé InChI GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
CID PubChem 6670
Nom IUPAC Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Quantité 2500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Poids de la formule 223.25
Pourcentage de pureté 98%