Learn More
2-Aminooxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477297 5 g 5g
15467297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34360.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4570-45-0 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4570-45-0
Formule moléculaire C3H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD07364485
Clé InChI ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxazol-2-amine, 2-aminooxazole, oxazole-2-amine, 2-amino-oxazole, 2-oxazolamine, 2-amino-1,3-oxazole, oxazol-2-ylamine, 2-aminoxazole, 1,3-oxazol-2-ylamine, 1,3-oxazole-2-ylamine
CID PubChem 558521
Nom IUPAC 1,3-oxazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminooxazole
Point de fusion 93°C to 95°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 84.1
Pourcentage de pureté 97%