Learn More
2-Aminooxazole, TRC
Code produit 30315633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315633 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315633 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA618745500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminooxazole
CAS 4570-45-0
Formule moléculaire C3H4N2O
Quantité 500 mg
Synonyme 1,3-Oxazol-2-amine, 2-Aminooxazole
Formule InChI InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1occn1
Nom IUPAC 1,3-oxazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Poids de la formule 84.0324