Learn More
2-Aminophénol, TRC
Code produit 30325037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325037 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325037 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61893010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Formule moléculaire C6 H7 N O
Quantité 10 g
Synonyme Phenol, o-amino- (8CI), 2-Aminophenol, (2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-2-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, BASF Ursol 3GA, Benzofur GG, C.I. 76520, C.I. Oxidation Base 17, Fouramine OP, NSC 1534, NSC 226261, Nako Yellow 3GA, Paradone Olive Green B, Pelagol 3GA, Pelagol Grey GG, Rodol 2G, Zoba 3GA, o-Aminohydroxybenzene, o-Aminophenol, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-aminophénol
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Poids de la formule 109.0528