Learn More
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31087047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31087047 1 g
31084762 250 mg
31086245 10 g
31078283 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31087047 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD146601g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
CAS 13209-38-6
Formule moléculaire C13H13NO
Numéro MDL MFCD00017097
Quantité 1 g
SMILES NC1=C(C=CC=C1)C(O)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Pourcentage de pureté 97%