Learn More
2-Aminopropane-1,3-diol, TRC
Code produit 30315990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315990 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6281151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopropane-1,3-diol
CAS 534-03-2
Formule moléculaire C3H9NO2
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-Dihydroxy-2-propylamine, 1,3-Dihydroxyisopropylamine, 2-Amino-1,3-dihydroxypropane, 2-Amino-1,3-propanediol, 2-Aminoglycerol, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamine, NSC 93746, Serinol
Formule InChI InChI=1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2
SMILES NC(CO)CO
Nom IUPAC 2-aminopropane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Poids de la formule 91.0633