Learn More
2-Aminopurine, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10414765 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre ; 50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10414765 Flacon en verre ; 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10414765 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276560500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopurine
CAS 452-06-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280.0°C to 284.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H5N5
Numéro MDL MFCD00005566
Quantité 50 mg
Beilstein 26, 414
Synonyme 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
Clé InChI MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=C2NC=NC2=N1
Nom IUPAC 7H-purin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
CID PubChem 9955
ChEBI CHEBI:479072
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Amorphous Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminopurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.