Learn More
2-aminopurine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496639
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496639 1 g 1g
15406649 250 mg 250mg
15416649 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496639 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64919.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un inhibiteur de protéine kinase R
A protein kinase R inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-06-2
Formule moléculaire C5H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD00005566
Clé InChI MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
CID PubChem 9955
ChEBI CHEBI:479072
Nom IUPAC 7H-purin-2-amine
SMILES NC1=NC=C2NC=NC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopurine
Point de fusion 280°C to 282°C
Couleur Blanc à jaune
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre