Learn More
2-Aminopyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479993 50 g 50g
11369679 5 g 5g
11379679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13052.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5049-61-6 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
2-Aminopyrazine acts as a raw material in a four-component synthesis of imidazolidines. It is also used as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-aminopyrazine : sert de matière première dans une synthèse à quatre composants d’imidazolidines. Également utilisée comme intermédiaire en chimie synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5049-61-6
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.105
Numéro MDL MFCD00006137
Clé InChI XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
CID PubChem 78747
Nom IUPAC Pyrazine-2-amine
SMILES C1=CN=C(C=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyrazine
Point de fusion 118°C to 121°C
Quantité 50 g
Beilstein 107025
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 95.11
Pourcentage de pureté 99%