Learn More
2-aminopyridine-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365395 5 g 5g
11355395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19620.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7521-41-7 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7521-41-7
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD01830382
Clé InChI NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
CID PubChem 737633
Nom IUPAC 2-aminopyridine-3-carbaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Point de fusion 99°C to 102°C
Quantité 5 g
Beilstein 109598
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminonicotinaldehyde