Learn More
2-Aminopyridine-4-méthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389835
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-aminopyridine-4-méthanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyridine-4-methanol
CAS 105250-17-7
Point de fusion 81°C to 85°C
Formule moléculaire C6H9N2O
Numéro MDL MFCD03791261
Quantité 1 g
Beilstein 8760550
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
SMILES NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
Nom IUPAC 2-amino-4-(hydroxymethyl)pyridin-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
CID PubChem 1515296
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%