Learn More
2-Aminopyridine-6-méthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426297
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426297 1 g 1g
15446297 250 mg 250mg
15436297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15426297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33485.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 79651-64-2 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
4-Aminopyridine (4-AP), a well-known potassium channel blocker, has been shown to enhance conduction in injured and demyelinated axons. Aminopyridine has a narrow therapeutic range in clinical application. In the current study, we investigated whether AP-MeOH can enhance impulse conduction in an animal model of MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79651-64-2
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.143
Numéro MDL MFCD09863097
Clé InChI YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminopyridin-2-yl methanol, 6-amino-2-pyridinemethanol, 2-aminopyridine-6-methanol, 6-amino-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 6-amino, 2-amino-6-hydroxymethylpyridine, 6-aminopyridine-2-methanol, 6-amino-2-pyridinyl methanol, 2-amino-6-hydroxymethyl pyridine, 2-hydroxymethyl-6-aminopyridine
CID PubChem 11182606
Nom IUPAC (6-aminopyridine-2-yl)méthanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyridine-6-methanol
Point de fusion 87°C to 92°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 97%