Learn More
2-aminopyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15470738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470738 5 g 5g
15480738 250 mg 250mg
15460738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54440.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120747-84-4
Formule moléculaire C5H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 123.12
Numéro MDL MFCD03701714
Clé InChI DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 769097
Nom IUPAC 2-aminopyrimidine-5-carbaldéhyde
SMILES NC1=NC=C(C=O)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Synonyme 2-amino-5-pyrimidinecarboxyaldehyde, 2-amino-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-amino, 2-aminopyrimidine-5-carboxaldehyde, zlchem 786, acmc-20a0p5, 2-amino-5-formylpyrimidine
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 97%