Learn More
2-aminopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430448 500 g 500g
11420448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24594.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-12-6
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.11
Numéro MDL MFCD00006089
Clé InChI LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
CID PubChem 7978
ChEBI CHEBI:38618
Nom IUPAC pyrimidin-2-amine
SMILES NC1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyrimidine
Point de fusion 123°C to 127°C
Point d’ébullition 159°C (186 mmHg)
Quantité 500 g
Beilstein 107014
Poids de la formule 95.11
Pourcentage de pureté 98%