Learn More
2-aminopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10234320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10234320 100 g Flacon en plastique 100g
10793821 5 g Flacon en verre 5g
10794011 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104581000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-12-6
Formule moléculaire C4H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 95.11
Numéro MDL MFCD00006089
Clé InChI LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
CID PubChem 7978
ChEBI CHEBI:38618
Nom IUPAC pyrimidin-2-amine
SMILES NC1=NC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminopyrimidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124°C to 127°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 158°C (186.0 Mbar)
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24, 80
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre