Learn More
2-Aminopyrimidine, TRC
Code produit 30006779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30006779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6292555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Formule moléculaire C4 H5 N3
Quantité 5 g
Synonyme Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa)
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMILES Nc1ncccn1
Nom IUPAC Pyrimidine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Poids de la formule 95.0483