Learn More
Acide 2-aminotéréphthalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10399340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10399340 25 g Flacon en verre 25g
10676904 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10399340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278030250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10312-55-7
Formule moléculaire C8H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.13
Numéro MDL MFCD00134536
Clé InChI GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
CID PubChem 2724822
Nom IUPAC Acide 2-aminotéréphtalique
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoterephthalic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 324.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 14, 558
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in solvents
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoterephthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.