Learn More
Acide 2-aminotéréphthalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485887 5 g 5g
11495887 25 g 25g
11405897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24441.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179.13 g/mol
2-Aminoterephthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-aminotéréphtalique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10312-55-7
Formule moléculaire C8H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.13
Numéro MDL MFCD00134536
Clé InChI GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
CID PubChem 2724822
Nom IUPAC Acide 2-aminotéréphtalique
SMILES NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoterephthalic acid
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoterephthalic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminoterephthalicacid