Learn More
Acide 2-aminothiazole-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492759
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15492759 100 g 100g
15482759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66459.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40283-41-8
Formule moléculaire C4H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 144.148
Numéro MDL MFCD00859429
Clé InChI FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
CID PubChem 1501882
Nom IUPAC acide 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylique
SMILES C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Quantité 100 g
Beilstein 118866
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide