Learn More
2-aminothiazole-5-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413617
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15413617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27112.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde
CAS 1003-61-8
Point de fusion ∽160°C (decomposition)
Formule moléculaire C4H4N2OS
Numéro MDL MFCD02179570
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2-amino-5-formylthiazole, 2-aminothiazole-5-carbaldehyde, 2-aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-amino-thiazole-5-carbaldehyde, 2-amino-5-formyl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, zlchem 77, pubchem8904, 5-formyl-2-aminothiazole
Clé InChI HZKMBJCDAXLMDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=N1)N)C=O
Nom IUPAC 2-amino-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 128.149
CID PubChem 2737798
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 95%