Learn More
2-aminothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339679 50 g 50g
11409892 100 g 100g
11349679 250 g 250g
11419892 500 g 500g
11429892 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11339679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12026.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
2-Aminothiazole is used in the synthesis of 2-aminothiazole-modified silica gel and also used in Ulmann coupling with 2-chlorobenzoic acids mediated by ultrasonic irradiation. It acts as a component of disperse dye, thyroid inhibitor in the treatment of hyperthyroidism, as the acid tartrate and as a therapeutic drug for prion diseases. It is also used to kill bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides, l’acide nitrique et l’acide sulfurique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-50-4
Formule moléculaire C3H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Numéro MDL MFCD00005325
Clé InChI RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
CID PubChem 2155
ChEBI CHEBI:40782
Nom IUPAC 1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiazole
Point de fusion 88°C to 92°C
Point d’ébullition 117°C (15 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 105738
Merck Index 14,479
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiazolamine