Learn More
2-aminothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655972 500 g Flacon en plastique 500g
10133350 100 g Flacon en plastique 100g
11966771 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153895000
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-50-4
Formule moléculaire C3H4N2S
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Numéro MDL MFCD00005325
Clé InChI RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
CID PubChem 2155
ChEBI CHEBI:40782
Nom IUPAC 1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiazole
Point de fusion 86°C to 91°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 117°C (20.0 Mbar)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 27,155
Fieser 04,19
Merck Index 15,475
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,freely soluble in hcl and 20% h2so4
Poids de la formule 100.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, grains, morceaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminothiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.