Learn More
2-Aminothiazole, TRC
Code produit 30323306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323306 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6304155G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiazole
CAS 96-50-4
Formule moléculaire C3H4N2S
Quantité 5 g
Synonyme 1,3-Thiazol-2-amine, 2-Amino-1,3-thiazole, 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, Abadol, Abadole, Aminothiazole, Basedol, NSC 1900, 2-Amino-thiazole, 2-Imino-4-thiazoline
Formule InChI InChI=1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMILES Nc1nccs1
Nom IUPAC 1,3-thiazol-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 100.14
Poids de la formule 100.0095