Learn More
2-aminothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478267 1 g 1g
15488267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51809.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2454-39-9 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
It can be heated to produce 2-trifluoromethyl-3H-quinazoline-4-thione in the presence of reagent molecular sieves and solvent CHCl3 with reaction time of 2 hours. It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Peut être chauffé pour produire du 2-trifluorométhyl-3H-quinazoline-4-thione en présence de tamis moléculaires de réactifs et de solvant CHCl3 avec un temps de réaction de 2 heures. Il s’agit d’un important intermédiaire organique utilisé dans les secteurs des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2454-39-9
Formule moléculaire C7H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 152.215
Numéro MDL MFCD00963496
Clé InChI HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiobenzamide, 2-amino-thiobenzamide, 2-aminobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-amino, thioanthranilamide, o-aminothiobenzamide, 2-aminobenzene-1-carbothioamide, amino 2-aminophenyl methane-1-thione, benzamide, o-aminothio, thioanthranilsaureamid
CID PubChem 1550990
Nom IUPAC 2-aminobenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiobenzamide
Point de fusion 115°C to 120°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 97%