Learn More
2-Aminothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10706571 500 g Flacon en verre 500g
10061820 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10706571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153905000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-07-5
Formule moléculaire C6H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 125.19
Numéro MDL MFCD00007702
Clé InChI VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
CID PubChem 8713
Nom IUPAC 2-aminobenzénéthiol
SMILES NC1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminothiophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 20.0°C
Couleur Jaune à ambre
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4SH
Indice de réfraction 1.6400 to 1.6440
Quantité 500 g
Beilstein 13, 397
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 125.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide