Learn More
2-Aminothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Aminothiophenol was used in the synthesis of 1,5-benzothiazepines derivatives by reacting with 1,3-diphenylpropenone derivatives and using aluminosilicate solid catalysts. It was also used in the synthesis of benzothiazole2 and 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin derivatives. The ternary complexes of copper (II) with salicylidene-2-aminothiophenol (L) and glycine, alanine, valine and histidene amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-aminothiophénol a été utilisé dans la synthèse de dérivés de 1,5 -benzothiazépines en réagissant avec des dérivés de 1,3-diphénylpropénone et en utilisant des catalyseurs solides aluminosilicatés. Il a également été utilisé dans la synthèse des dérivés benzothiazole2 et de la 3-(benzothiazol-2-yl)coumarine. Les complexes ternaires du cuivre (II) avec les acides aminés salicylidène-2-aminothiophénol (L) et glycine, alanine, valine et histidène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminothiophenol |
| Point de fusion | 18°C to 23°C |
| Densité | 1.17 |
| Point d’ébullition | 234°C |
| Point d’éclair | 79°C (174°F) |
| Odeur | Stench |
| Indice de réfraction | 1.642 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3267 |
| Beilstein | 606076 |
| Show More |